(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
Purity: 97%
CAS No.: 100-79-8
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -27°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 104465
Merck Reference: 14,5213
MDL No.: MFCD00063238
Formula:
C₆H₁₂O₃ Peso molecolare: 132,16 g/mol Punto di ebollizione: 188…190 °C Punto di fusione: –27 °C Densità: 1,064 Flash Pt: 80 °C (176 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063238 CAS Number: 100-79-8 EINECS: 202-888-7 Merck Index: 14,5213 |