Stampa…
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
153650025 153651000 153655000
ACRO153650025EA 293 EUR
ACRO153650025 ACRO153651000 ACRO153655000
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 188…189 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063238
CAS Number: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %