Stampa…
Titanio (III) cloruro 15% hydrochloric acid_10, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Titanium trichloride
28660.236EA 75.5 EUR
28660.236 28660.293
Titanio (III) cloruro 15% hydrochloric acid_10, AnalaR NORMAPUR® zA
Titanio (III) cloruro
Formula: Cl₃Ti
Peso molecolare: 154.24 g/mol
Punto di ebollizione: 960
Punto di fusione: 440
Densità: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011266
CAS Number: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Visualizza i codici
Assay 12.5 a 17.5 %