Reattivo di Fehling I
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
270800010
270800025
ACRO270800010EA
43.7
EUR
ACRO270800010
ACRO270800025
Reattivo di Fehling I
Reattivo di Fehling I
Formula:
CuSO₄ Punto di ebollizione: ? 100 °C (1013 hPa) Densità: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010981 CAS Number: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3082 ADR: 9,III |
Appearance | Clear blue Solution |
Solution contains | 69.2 g CuSO4.5H2O/l H2O |