Stampa…
(±)-2-Methylenanthic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43786.0005 8.43786.0025
8.43786.0005EA 66 EUR
8.43786.0005 8.43786.0025
(±)-2-Methylenanthic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylenanthic acid
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144.21 g/mol
Punto di ebollizione: 85…87 °C (0.5 mmHg)
Densità: 0.9122 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00142944
CAS Number: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2
Visualizza i codici
Molar Mass 144.22 g/mol
Boiling Point 140 °C (40 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)