Stampa…
Nichel (II) solfammato 50% (w/w) in soluzione acquosa, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Bis(solfamidato) di nichel, Solfammato di nichel
40501.K2 40501.8M
40501.K2EA 49.5 EUR
40501.K2 40501.8M
Nichel (II) solfammato 50% (w/w) in soluzione acquosa, per analisi
Nichel (II) solfammato
CAS No.: 13770-89-3 Molecular Formula: H4N2NiO6S2 Formula Weight: 250.86(anhy) Physical Form: Liquid Appearance: Green Odour: Odourless UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00137261
Nickel plating
Formula: H₄N₂NiO₆S₂
Peso molecolare: 250.86
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137261
CAS Number: 13770-89-3
EINECS: 237-396-1
UN: 3082
ADR: 9 III