Tetrapropilammonio idrossido 40% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
IPC-TPA-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₂H₂₉NO Peso molecolare: 203.37 g/mol Densità: 1.012 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009360 CAS Number: 4499-86-9 EINECS: 224-800-6 UN: 3267 ADR: 8 II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 102 °C (1013 hPa) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|