Stampa…
Tetrapropilammonio idrossido 40% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: IPC-TPA-OH
17456.14 17456.22 17456.36
17456.14EA 84.5 EUR
17456.14 17456.22 17456.36
Tetrapropilammonio idrossido 40% (w/w) in soluzione acquosa
Tetrapropilammonio idrossido
CAS No.: 4499-86-9 Molecular Formula: C12H29NO Formula Weight: 203.37 Physical Form: Liquid Density: 0.99 Refractive Index: 1.3716 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 102° Beilstein Reference: 4207983 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009360
Formula: C₁₂H₂₉NO
Peso molecolare: 203.37 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C
Densità: 0.99
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009360
CAS Number: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8 II