Stampa…
Ipoclorito di calcio 65% Chlorine_available aqueous solution tech., granular
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
300340010 300341000 300340050
ACRO300340010EA 67.7 EUR
ACRO300340010 ACRO300341000 ACRO300340050
Ipoclorito di calcio 65% Chlorine_available aqueous solution tech., granular
Ipoclorito di calcio
Formula: CaCl₂O₂
Peso molecolare: 142.98 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010900
CAS Number: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 3485
Merck Index: 13,02111
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light green Granules or granular solid
Additional info others: 0.5%
pH (1% aq. soln.) about 11.6
Titration with Na2S2O3 ≥65 % (Available Cl)