Stampa…
(±)-Lattato di metile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
414480250 414480050
ACRO414480250EA 159 EUR
ACRO414480250 ACRO414480050
(±)-Lattato di metile 99%
(±)-Lattato di metile
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 35 °C (6 mmHg)
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066367
CAS Number: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06167
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (neat)