Stampa…
Ipoclorito di sodio (6 - 14% Cl₂) in soluzione acquosa, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Sodio ipoclorito
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05614.9025 1.05614.2500
1.05614.9025EA 248 EUR
1.05614.9025 1.05614.2500
Ipoclorito di sodio (6 - 14% Cl₂) in soluzione acquosa, Supelco®
Ipoclorito di sodio
Formula: ClNaO
Peso molecolare: 74.44 g/mol
Punto di fusione: –30…–20 °C
Densità: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702