Stampa…
Ipoclorito di sodio 4-6% available chlorine in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio ipoclorito
419550010 419550250 419550025 419550100 419552500
ACRO419550010EA 167 EUR
ACRO419550010 ACRO419550250 ACRO419550025 ACRO419550100 ACRO419552500
Ipoclorito di sodio 4-6% available chlorine in soluzione acquosa
Ipoclorito di sodio
Formula: ClNaO
Punto di ebollizione: 111 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30…–20 °C
Densità: 1,083 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance (Color) Clear yellow
Appearance (Form) Solution
Titration Iodometric 4.5 to 5.5 %