Stampa…
Ipoclorito di sodio (3,5% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodio ipoclorito
27896.291EA 42.7 EUR
27896.291 27896.360
Ipoclorito di sodio (3,5% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Ipoclorito di sodio
Non essendo stabilizzando, questo prodotto perde normalmente il titolo durante lo stoccaggio.
Formula: ClNaO
Peso molecolare: 74.44 g/mol
Punto di fusione: -6
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Merck Index: 13,08702
Visualizza i codici
Assay (Active chlorine)(at filling) 3,5 - 5 %
Alkalinity Max. 0,05 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) 11,1 - 15,8 °