Stampa…
Ipoclorito di sodio (14% Cl₂) in soluzione acquosa, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Sodio ipoclorito
90350.5000EA 44 EUR
90350.5000 90350.9025 90350.290
Ipoclorito di sodio (14% Cl₂) in soluzione acquosa, TECHNICAL
Ipoclorito di sodio
Non essendo stabilizzando, questo prodotto perde normalmente il titolo durante lo stoccaggio.
Formula: ClNaO
Peso molecolare: 74.44 g/mol
Punto di fusione: –30…–20 °C
Densità: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Visualizza i codici
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test