Stampa…
Ipoclorito di sodio 6…14% (active chlorine) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
27900.296EA 37 EUR
27900.296 27900.365 27900.445
Ipoclorito di sodio 6…14% (active chlorine) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Ipoclorito di sodio
Non essendo stabilizzando, questo prodotto perde normalmente il titolo durante lo stoccaggio.
Formula: ClNaO
Punto di ebollizione: 111 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30…–20 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay (Active chlorine)(at filling) Min. 11,5 %
Alkalinity Max. 0.5 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) min 36,30°
Hg (Mercury) Max. 10 ppm