Stampa…
Ipoclorito di sodio 10 - 15% available chlorine in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio ipoclorito
219250025 219255000 219250100
ACRO219250025EA 71.4 EUR
ACRO219250025 ACRO219255000 ACRO219250100
Ipoclorito di sodio 10 - 15% available chlorine in soluzione acquosa
Ipoclorito di sodio
Formula: ClNaO
Peso molecolare: 74.44 g/mol
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 1.2 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08702
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodometric 10 to 15 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Free alkali (NaOH) ≤1.0 %