Stampa…
Sodio cloruro 0,9% in soluzione acquosa, sterile
Fornitore: PanReac AppliChem
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 55.2 EUR
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
Sodio cloruro 0,9% in soluzione acquosa, sterile
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Visualizza i codici
pH (20 °C) 5,0 - 7,5