Stampa…
Acido solforico 90 - 91% 90-91 According to Gerber analysis_for, Determination_fats_milk
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
121010.1611 121010.1612 121010.1214
APPC121010.1611EA 47 EUR
APPC121010.1611 APPC121010.1612 APPC121010.1214
Acido solforico 90 - 91% 90-91 According to Gerber analysis_for, Determination_fats_milk
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II