Stampa…
Polifosfato di sodio (Sale di Graham), EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Metaphosphoric acid, sodium salt, Sodium hexametaphosphate, Sodium polymetaphosphate, Polyphosphate sodium salt, Graham′s salt, Sodium metaphosphate, SHMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
1.06529.1000EA 59.7 EUR
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
Polifosfato di sodio (Sale di Graham), EMPLURA®, Supelco®
Sale di Graham
Formula: (NaO₃P)n
Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134118
CAS Number: 50813-16-6
EINECS: 233-782-9
Merck Index: 12,08814