Acido iodidrico 57% (w/w) in soluzione acquosa non stabilizzato per analisi, distilled
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
198360500
198362500
198360010
ACRO198360500EA
54.9
EUR
ACRO198360500
ACRO198362500
ACRO198360010
Acido iodidrico 57% (w/w) in soluzione acquosa non stabilizzato per analisi, distilled
Acido iodidrico
Formula:
HI Punto di ebollizione: 127 °C (1013 hPa) Densità: 1,7 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011347 CAS Number: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II |
Appearance | Dark red-brown Solution |
Titration with NaOH | ≥55.0 % |