Stampa…
Orceina per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20294.03 B20294.06
B20294.03EA 31.5 EUR
B20294.03 B20294.06
Orceina per analisi
Orceina
CAS No.: 1400-62-0 Merck Reference: 14,6863 MDL No.: MFCD00062310
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062310
CAS Number: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6
Merck Index: 14,6863