Stampa…
Rifampicin, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
557303-1 557303-5
557303-1EA 158 EUR
557303-1 557303-5
Rifampicin, Millipore®
Rifampicin
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Punto di fusione: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS Number: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382