Stampa…
Rifampicin
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
A2220.0001 A2220.0005
A2220.0001EA 86.9 EUR
A2220.0001 A2220.0005
Rifampicin
Rifampicin
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Peso molecolare: 822.95 g/mol
Punto di fusione: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS Number: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382