Stampa…
Acido iodidrico 57% in soluzione acquosa stabilizzato per analisi, distilled
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
Stabilization: 0.75 % stabilizzata con acido fosforico
198370500 198372500 198370010
ACRO198370500EA 40.2 EUR
ACRO198370500 ACRO198372500 ACRO198370010
Acido iodidrico 57% in soluzione acquosa stabilizzato per analisi, distilled
Acido iodidrico
Formula: HI
Peso molecolare: 127.91 g/mol
Densità: 1.7 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011347
CAS Number: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to amber Solution (May darken on storage)
Stabilizer 0.75 % H3PO2
Titration with NaOH ≥55.0 %