Acido iodidrico 47% stabilizzato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stab. with hypophosphorous acid 1,5%
CAS No.: 10034-85-2
Molecular Formula: HI
Formula Weight: 127.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.50
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Merck Reference: 14,4776
UN No.: 1787
MDL No.: MFCD00011347
Formula:
HI Punto di ebollizione: 127 °C (1013 hPa) Densità: 1,50 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011347 CAS Number: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II Merck Index: 14,4776 |