Stampa…
Gliossale 40% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20610.0100 8.20610.1000 8.20610.2500 8.20610.0106 8.20610.9035 8.20610.9025
8.20610.0100EA 27 EUR
8.20610.0100 8.20610.1000 8.20610.2500 8.20610.0106 8.20610.9035 8.20610.9025
Gliossale 40% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Gliossale
Formula: C₂H₂O₂
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006957
CAS Number: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -14 °C
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20.2 hPa (20 °C)
Flash Point 84 °C
Refractive Index 1.3826 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 3.5 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C