Gliossale 40% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 107-22-2
Molecular Formula: C2H2O2
Formula Weight: 58.04
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -14°
Boiling Point: 104°
Merck Reference: 14,4509
MDL No.: MFCD00006957
Formula:
C₂H₂O₂ Punto di ebollizione: 104 °C Punto di fusione: –14 °C Densità: 1,271 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006957 CAS Number: 107-22-2 EINECS: 203-474-9 Merck Index: 14,4509 |