Stampa…
Gliossale 40% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156220010 156220025 156225000 156220250
ACRO156220010EA 64.6 EUR
ACRO156220010 ACRO156220025 ACRO156225000 ACRO156220250
Gliossale 40% in soluzione acquosa
Gliossale
Formula: C₂H₂O₂
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 1,265 g/cm³
Flash Pt: >104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006957
CAS Number: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Solution (May darken on storage)
Titration excess NaOH 39 to 41 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.25 %