Stampa…
Sodio silicato in soluzione acquosa, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
28079.363EA 119 EUR
28079.363 28079.320 28079.460
Sodio silicato in soluzione acquosa, TECHNICAL
Sodio silicato
Formula: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Densità: 1,34 g/cm³
MDL Number: MFCD00003492
CAS Number: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
UN: 3266
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Silica 25.6 - 27.6 %
Sodium oxide 7.5 - 8.5 %