Stampa…
Reattivo di Fehling II Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
36019-1LEA 98.3 EUR
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
Reattivo di Fehling II Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Reattivo di Fehling II
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: <0 °C
Densità: 1,23…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012467
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Density (D 20/4) 1.23 - 1.25
Application test complying