Stampa…
Reattivo di Fehling II
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Fehling B solution
270790010 270790025
ACRO270790010EA 76 EUR
ACRO270790010 ACRO270790025
Reattivo di Fehling II
Reattivo di Fehling II
Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg)
Densità: 1,24 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065391
CAS Number: 6381-59-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 346 g C4H4O6KNa.4H2O + 100g NaOH/l H2O