Stampa…
G418 disolfato per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
329400010 329400050
ACRO329400010EA 189 EUR
ACRO329400010 ACRO329400050
G418 disolfato per biochimica
G418 disolfato
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00058314
CAS Number: 108321-42-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Potency ≥650 µg/mg