Boro trifluoruro dietil etere complesso BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₁₀BF₃O Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –60 °C Densità: 1,12 g/cm³ Flash Pt: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013194 CAS Number: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8,I Merck Index: 13,01340 |
Appearance | Clear colorless to straw yellow Liquid |
Refractive index | 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm) |
Assay | 47.5 to 49 % (BF3) |
GC | ≥98.0 % |