Stampa…
L(+)-Ramnosio monoidrato
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
A4336.0010 A4336.0100
A4336.0010EA 108 EUR
A4336.0010 A4336.0100
L(+)-Ramnosio monoidrato
L(+)-Ramnosio monoidrato
Formula: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Punto di fusione: 85…95 °C
Densità: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149363
CAS Number: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338