Stampa…
L(+)-Ramnosio monoidrato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
174080250 174081000 174085000
ACRO174080250EA 187 EUR
ACRO174080250 ACRO174081000 ACRO174085000
L(+)-Ramnosio monoidrato 99%
L(+)-Ramnosio monoidrato
Formula: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Peso molecolare: 182,17 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Densità: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149363
CAS Number: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 9.0 to 11.0 % (K.F.)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Residue after ignition ≤0.2 %