Lattosio monoidrato, in polvere, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms:
Milk sugar, Lactobiose
1.37045.5000
1.37045.9029
1.37045.5000EA
0
EUR
1.37045.5000
1.37045.9029
Lattosio monoidrato, in polvere, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Lattosio monoidrato
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Peso molecolare: 360,32 g/mol Punto di fusione: 223 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
10039-26-6 EINECS: 200-559-2 |