Stampa…
Lattosio monoidrato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF adatto a essere utilizzato come eccipiente, for tabletting, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08195.9029 1.08195.9525
1.08195.9029EA 0 EUR
1.08195.9029 1.08195.9525
Lattosio monoidrato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF adatto a essere utilizzato come eccipiente, for tabletting, SAFC®
Lattosio monoidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Punto di fusione: 223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2