Stampa…
Lattosio monoidrato, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: Milk sugar, Lactobiose
MQ100
1.07660.0250 1.07660.1000 1.07660.9010
1.07660.0250EA 59.5 EUR
1.07660.0250 1.07660.1000 1.07660.9010
Lattosio monoidrato, Millipore®
Lattosio monoidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Peso molecolare: 360.32 g/mol
Punto di fusione: 223
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2