Stampa…
Etanolo-D1 99.5+ atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
166320250 166321000
ACRO166320250EA 70.1 EUR
ACRO166320250 ACRO166321000
Etanolo-D1 99.5+ atom % D per spettroscopia NMR
Etanolo-D1
Formula: C₂H₅DO
Punto di ebollizione: 78 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –114,5 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
CAS Number: 925-93-9
EINECS: 213-128-9
UN: 1170
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %
HPLC ≥96.0 %