Stampa…
Etanolo-D6, anidro (99% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
300680010 300680050
ACRO300680010EA 97.4 EUR
ACRO300680010 ACRO300680050
Etanolo-D6, anidro (99% D) per spettroscopia NMR
Etanolo-D6
Formula: D₃CCD₂OD
Punto di ebollizione: 78 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: -114,5 °C
Densità: 0,892 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051020
CAS Number: 1516-08-1
EINECS: 216-162-2
UN: 1170
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %