Stampa…
iso-Esano (miscela di isomeri), EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04333.1000 1.04333.2500
1.04333.1000EA 90.7 EUR
1.04333.1000 1.04333.2500
iso-Esano (miscela di isomeri), EMSURE® per analisi, Supelco®
iso-Esano (miscela di isomeri)
Formula: C₆H₁₄
Punto di ebollizione: 60 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –154 °C
Densità: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009406
CAS Number: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Visualizza i codici
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 53 - 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 - 190 hPa (20 °C)
Flash Point -21 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Viscosity kinematic 0.5 mm2/s (20 °C)