4-Methyl-3-heptanol erythro + threo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 14979-39-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 98-99°/75mm
Beilstein Reference: 1733008
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004568
Formula:
C₈H₁₈O Punto di ebollizione: 98…99 °C (75 mmHg) Punto di fusione: –123 °C Densità: 0,830 Flash Pt: 59 °C (138 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004568 CAS Number: 14979-39-6 EINECS: 239-058-9 UN: 1987 ADR: 3,III |