Stampa…
Titanio ≥99.99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
45584.FF 45584.FI 45584.GH
45584.FFEA 77.5 EUR
45584.FF 45584.FI 45584.GH
Titanio ≥99.99% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.127 mm (0.005 in)
Titanio
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Punto di ebollizione: 3262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1660 °C
Densità: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011264
CAS Number: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610