Stampa…
Rame ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-50 nm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
45504.06 45504.14
45504.06EA 213 EUR
45504.06 45504.14
Rame ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-50 nm
Rame
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu(core)/CuO(shell) Physical Form: CuO layer approx. 2nm Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,02545