Oro ≥99.999% (metals basis), in filo, Premion®, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.95g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formula:
Au Peso molecolare: 196.97 g/mol Punto di ebollizione: 2800 Punto di fusione: 1063 Densità: 19.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS Number: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |