Stampa…
Oro ≥99.999% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44164.FF 44164.FI
44164.FFEA 0 EUR
44164.FF 44164.FI
Oro ≥99.999% (metals basis), in fogli, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Oro
Purity: 99.999% Physical Form: ≈6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526