Stampa…
Stagno ≥99.9999% (metals basis), pieces, Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45481.06 45481.14 45481.22
45481.06EA 102 EUR
45481.06 45481.14 45481.22
Stagno ≥99.9999% (metals basis), pieces, Puratronic®
Stagno
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Silver-gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Peso molecolare: 118.71 g/mol
Punto di ebollizione: 2270
Punto di fusione: 232
Densità: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133862
CAS Number: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587