Piombo ≥99.95% (metals basis), in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-92-1
Molecular Formula: Pb
Physical Form: Atomized powder
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00134050
Formula:
Pb Punto di ebollizione: 1749 °C (1013 hPa) Densità: 11,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS Number: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 UN: 3077 ADR: 9,III |