Stampa…
VWR®, Microsiringhe a tenuta di gas
Fornitore: VWR Collection
549-0539EA 132 EUR
549-0539 549-0536 549-0538 549-0559 549-0561 549-0562 549-0563 549-0564 549-0537
VWR®, Microsiringhe a tenuta di gas
Siringhe Siringhe per cromatografia
Microsiringhe senza ago
Connettore Luer Lock generico per uso con autocampionatori e strumenti per il dosaggio dei liquidi. Tutte le parti a contatto con il campione sono realizzate in vetro borosilicato e PTFE neutri. Ciò assicura prestazioni eccellenti e ambiente inerte del campione.
Aghi intercambiabili
549-0560 in SUS304; 549-0565 in ottone cromato. Aghi 549-0560 per siringhe a tenuta di gas da 1; 2,5; 5 e 10 ml. Aghi 549-0565 per siringhe a tenuta di gas da 0,1 ml.
Punte in PTFE
Tenuta impermeabile completa per gas e liquidi.
Aghi 549-0560 per siringhe a tenuta di gas da 1, 2,5, 5More Product Information