Stampa…
VWR®, Microsiringhe per HPLC, Rheodyne
Fornitore: VWR Collection
549-0534EA 60.2 EUR
549-0534 549-0535
VWR®, Microsiringhe per HPLC, Rheodyne
Siringhe Siringhe per cromatografia
Ago fisso sottile con speciale punta lucida piatta, lunghezza e diametro specifici per garantire una tenuta perfetta, prevenendo danni alle guarnizioni dell'ago e al rotore.
549-0534: con stantuffo flessibile.
La lunghezza indicata nella tabella per l'ordine fa riferimento alla lunghezza dell'ago.